8.01081
Aluminium chloride
anhydrous powder sublimed for synthesis
Sinónimos:
Aluminium chloride, Hydrochloric acid aluminium salt anhydrous, Trichloroaluminum
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
1 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
powder
potencia
3450 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
2.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
180-181 °C (sublimed)
solubilidad
450 g/L (decomposition)
densidad
1.31 g/cm3 at 200 °C (liquid)
densidad aparente
1200 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/Al.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Clave InChI
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Descripción general
Aplicación
- In Friedel−Crafts reactions.[1][2]
- In the carboxymethylation of alcohols in the presence of dimethyl carbonate.[3]
- To synthesize a porous organic polymer with hydroxyquinoline via polymerization reaction between perylene, 8-hydroxyquinoline, and chloroform.[4]
It is also used in combination with NaI or KI in acetonitrile for varieties organic transformations such as Claisen rearrangement of aromatic alcohols, selective dealkylation aliphatic methyl ether, and chemoselective C−O bond cleavage of esters, acetals, ethers, and oxathiolanes.[5]
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Identity (ICP-OES): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable