449598
Aluminum chloride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Aluminium trichloride, Aluminum trichloride, Trichloroaluminum
About This Item
Productos recomendados
grado
anhydrous
Nivel de calidad
presión de vapor
1 mmHg ( 100 °C)
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: aluminum
impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
190 °C (lit.)
solubilidad
benzene: slightly soluble(lit.)
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
Cl[Al](Cl)Cl
InChI
1S/Al.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Clave InChI
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Descripción general
Aplicación
- To prepare room temperature ionic liquid electrolyte to fabricate high performance Al-graphene battery.
- As an electrolyte component for aluminum-ion batteries.
- As a precursor to prepare nanocomposite catalyst for electrochemical Friedel-Craft reaction.
Características y beneficios
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)