Merck
655007
Sigma-Aldrich
Carbon-13C monoxide-18O Gas
99 atom % 18O, 99 atom % 13C
About This Item
Fórmula lineal:
13C18O
Número de CAS:
Peso molecular:
31.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352119
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
99 atom % 18O
bp
-191.5 °C (lit.)
mp
-205 °C (lit.)
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[13C-]#[18O+]
InChI
1S/CO/c1-2/i1+1,2+2
Clave InChI
UGFAIRIUMAVXCW-RGIGPVFXSA-N
Categorías relacionadas
Envase
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - Repr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Heart
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1