Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
H213C=13CH2
Número CAS:
Peso molecular:
30.04
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352119
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+2
Form:
gas
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlevapor density
0.97 (vs air)
Quality Segment
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
form
gas
autoignition temp.
842 °F
bp
−104 °C (lit.)
mp
−169 °C (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
[13CH2]=[13CH2]
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2/i1+1,2+1
InChI key
VGGSQFUCUMXWEO-ZDOIIHCHSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
1 L quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Other Notes
Stainless steel control valve Z146951 or Z187224 is recommended.
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Órganos diana
Central nervous system
Clase de almacenamiento
2A - Gases
¿Qué está pasando?
nwg
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?