490229
Methane-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
13C Labeled methane
About This Item
Fórmula lineal:
13CH4
Número de CAS:
Peso molecular:
17.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
Productos recomendados
densidad de vapor
0.55 (vs air)
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
bp
−161 °C (lit.)
mp
−183 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[13CH4]
InChI
1S/CH4/h1H4/i1+1
Clave InChI
VNWKTOKETHGBQD-OUBTZVSYSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Standard 1 L quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 20 psig for 1 L. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Productos recomendados
Stainless steel control valves Z146951or Z187224
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
válvula de control
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-306.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-188 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?