374377
2-(Triphenylphosphoranylidene)propionaldehyde
98%
Sinónimos:
1-Formylethylidenetriphenylphosphorane
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)3P=C(CH3)CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
318.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
219-221 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
phosphine
cadena SMILES
CC(C=O)=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H19OP/c1-18(17-22)23(19-11-5-2-6-12-19,20-13-7-3-8-14-20)21-15-9-4-10-16-21/h2-17H,1H3
Clave InChI
VHUQEFAWBCDBSC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
- Preparation of acitretin analogs with antitumor activity
- Stereoselective synthesis of essential building blocks of phorboxazole A via hetero Diels-Alder and stereoselective hetero-Michael addition/equilibration
- Preparation of C1-C14 fragment of sarcoglaucol-16-one via Z-selective ando-type Horner-Wadsworth-Emmons olefination
- Wittig reactions
- Synthesis of ring-expanded and epothilone-hybridized macrosphelide analogs as apoptosis-inducing agents
- Preparation of phosphonic acid-containing analogs of mycophenolic acid as inhibitors of IMPDH
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?