174653
Triethyl 2-phosphonopropionate
98%
Sinónimos:
2-(Diethoxyphosphoryl)propionic acid ethyl ester
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refracción
n20/D 1.431 (lit.)
bp
143-144 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
1.111 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
phosphonate
cadena SMILES
CCOC(=O)C(C)P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C9H19O5P/c1-5-12-9(10)8(4)15(11,13-6-2)14-7-3/h8H,5-7H2,1-4H3
Clave InChI
BVSRWCMAJISCTD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Intramolecular conjugate addition for the synthesis of floresolide B
- Chemoenzymatic one-pot synthesis of γ-butyrolactones
- Enantioselective synthesis of spiroindane di-Me acetic acid via asymmetric hydrogenation
- Stereoselective intramolecular Diels-Alder reactions
- Horner-Wadsworth-Emmons reactions
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
89 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?