158755
1-(Triphenylphosphoranylidene)-2-propanone
99%
Sinónimos:
(2-Oxopropylidene)triphenylphosphorane, Acetylmethylene-triphenylphosphorane, Methyl (triphenylphosphoranylidene)methyl ketone, NSC 407394
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
203-205 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
phosphine
cadena SMILES
CC(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H19OP/c1-18(22)17-23(19-11-5-2-6-12-19,20-13-7-3-8-14-20)21-15-9-4-10-16-21/h2-17H,1H3
Clave InChI
KAANTNXREIRLCT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Cascade reactions of enals for enantioselective synthesis of indane derivatives
- Enantioselective conjugate addition for synthesis of α-branched indoles
- Synthesis of 1,2-dioxanes with antitrypanosomal activity
- Asymmetric allylboration for enantioselective synthesis of (+)-awajanomycin
- Domino Suzuki / Heck coupling reactions for preparation of fluorenylidenes
- Synthesis of amphibian pyrrolizidine alkaloids via allylic aminations
- Synthesis of silicon-containing acyclic dienone musk odorants
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?