280933
(Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde
95%
Sinónimos:
(Formylmethylene)triphenylphosphorane
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
185-188 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
phosphine
cadena SMILES
[H]C(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H17OP/c21-16-17-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-17H
Clave InChI
CQCAYWAIRTVXIY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?