Merck
367508
Sigma-Aldrich
7-Methoxy-2-naphthol
98%
Seleccione un Tamaño
5 G
$72.200
$72.200
Fecha estimada de envío28 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
$72.200
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC10H6OH
Número de CAS:
Peso molecular:
174.20
Beilstein:
2207279
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
$72.200
Fecha estimada de envío28 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
mp
116-119 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc2ccc(O)cc2c1
InChI
1S/C11H10O2/c1-13-11-5-3-8-2-4-10(12)6-9(8)7-11/h2-7,12H,1H3
Clave InChI
UNFNRIIETORURP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
7-Methoxy-2-naphthol is a 7-substituted-2-naphthol.[1] Crystal structure of 7-methoxy-2-naphthol has been reported.[2] Reaction of 7-methoxy-2-naphthol with N-methyl-N-phenylhydrazine under thermal conditions has been reported.[3]
Aplicación
7-Methoxy-2-naphthol may be used in the synthesis of new 1H-benzo[f]chromene derivatives.[1] It may be used in the synthesis of 7-methoxy-2-naphthyl (MN)-derived xylosides in which the methoxy group served as a marker for NMR characterization and UV detection.[4]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of 9-methoxy and 9-acetoxy-3-amino-1-(4-methoxyphenyl)-1H-benzo [f] chromene-2-carbonitriles via 2-(imino-piperidin-1-yl-methyl)-3-(4-methoxyphenyl) acrylonitrile as intermediate.
El-Agrody AM, et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 57(5), 579-585 (2002)
Sandrine Gulberti et al.
The Journal of biological chemistry, 280(2), 1417-1425 (2004-11-04)
We determined whether the two major structural modifications, i.e. phosphorylation and sulfation of the glycosaminoglycan-protein linkage region (GlcAbeta1-3Galbeta1-3Galbeta1-4Xylbeta1), govern the specificity of the glycosyltransferases responsible for the biosynthesis of the tetrasaccharide primer. We analyzed the influence of C-2 phosphorylation of
7-Methoxy-2-naphthol.
Prince P, et al.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 47(10), 2218-2220 (1991)
Qiang Tang et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(18), 5840-5841 (2008-04-15)
An unexpected reaction of N,N-disubstituted hydrazine with naphthol and its analogues under simply thermal conditions has been disclosed. 2-Naphthol reacted with various N,N-disubstituted hydrazines under argon to afford 1-amino-2-naphthol and the corresponding secondary amines in excellent yields. Ortho amination of