365319
Zinc-Copper couple
powder
Sinónimos:
Zinc, compd. with copper
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
mp
419-420 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cu].[Zn]
InChI
1S/Cu.Zn
Clave InChI
TVZPLCNGKSPOJA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Unravelling rechargeable zinc-copper batteries by a chloride shuttle in a biphasic electrolyte: This article explores the use of zinc-copper redox couples in rechargeable batteries, focusing on their high reversible capacity and efficiency. (Xu et al., 2023).
- Rapid and Safe Continuous-Flow Simmons-Smith Cyclopropanation using a Zn/Cu Couple Column: This research presents a continuous-flow Simmons-Smith cyclopropanation method utilizing a zinc-copper couple column reactor for safer and faster reactions. (Nova-Fernández et al., 2024).
- Efficient removal of aniline by micro-scale zinc-copper (mZn/Cu) bimetallic particles in acidic solution: The study demonstrates the effective degradation of aniline using micro-scale zinc-copper bimetallic particles, focusing on the oxidation degradation mechanism. (Li et al., 2019).
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?