337773
Chlorodiisopropylphosphine
96%
Sinónimos:
Diisopropylphosphine chloride
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
96%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: ligand
reaction type: Arylations
índice de refracción
n20/D 1.475 (lit.)
bp
69 °C/33 mmHg (lit.)
densidad
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
CC(C)P(Cl)C(C)C
InChI
1S/C6H14ClP/c1-5(2)8(7)6(3)4/h5-6H,1-4H3
Clave InChI
JZPDBTOWHLZQFC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- To synthesize p-styryldiisopropylphosphine by reacting with 4-chlorostyrene via Grignard reaction.
- As a phosphination reagent in combination with [Cp2Zr(1-butene)(DMAP)] (Cp=cyclopentadienyl; DMAP= 4-(dimethylamino)pyridine)) for the zirconophosphination of alkynes to form zirconoalkenylphosphines.
- A luminescent mixed-donor platinum POCN pincer complex via cyclometalation process.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?