340111
1-Bromo-2-pentene, predominantly trans
95%
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5CH=CHCH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
149.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
95%
Formulario
liquid
contiene
~50 ppm hydroquinone as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.4785 (lit.)
bp
122 °C (lit.)
densidad
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
bromo
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC\C=C\CBr
InChI
1S/C5H9Br/c1-2-3-4-5-6/h3-4H,2,5H2,1H3/b4-3+
Clave InChI
FTBPZRNURKMEFD-ONEGZZNKSA-N
Aplicación
cis-1-Bromo-2-pentene was used in the synthesis of (+)-polyoxamic acid. It was also used in the preparation of pheromones.
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
73.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
23 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Kwan Soo Kim et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (10)(10), 1116-1117 (2002-07-19)
Coupling of cis-1-bromo-2-pentene and (S,S)-hydrobenzoin stannylene acetal followed by regio- and stereoselective transformations of the resulting allylic ether gave (+)-polyoxamic acid and a similar procedure was applied to the synthesis of D-sorbitol from trans-1-iodo-2-hexene.
Aldrichimica Acta, 28, 12-12 (1995)