Merck
28115
Sigma-Aldrich
Crotyl chloride
technical, (cis+trans), mixture of cis- and trans-isomers (~1:6), ~70% (GC)
Sinónimos:
cis,trans-1-Chloro-2-butene
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH=CHCH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
90.55
Beilstein:
605304
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
grado
technical
Ensayo
~70% (GC)
Formulario
liquid
impurezas
~30% 3-chloro-1-butene
índice de refracción
n20/D 1.430
bp
85-86 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble 14 g/L at 20 °C
densidad
0.923 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
chloro
cadena SMILES
C\C=C\CCl
InChI
1S/C4H7Cl/c1-2-3-4-5/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
Clave InChI
YTKRILODNOEEPX-NSCUHMNNSA-N
Descripción general
Crotyl chloride reacts with trichlorosilane in the presence of tertiary amine and copper salts to give the corresponding allyltrichlorosilanes.
Aplicación
Crotyl chloride has been used:
  • to investihgate the kinetics of the reactions of atomic chlorine with series of unsaturated aldehydes and ketones at 298K, to probe structure-reactivity relationships
  • in the preparation of (E)-crotyltrichlorosilane
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-12 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The condensation reaction of trichlorosilane with allylic chlorides catalyzed by copper salts in the presence of a tertiary amine.
Furuya N and Sukawa T.
Journal of Organometallic Chemistry, 96(1), C1-C3 (1975)
Stereohomogeneous synthesis of (E)-and (Z)-crotyltrifluorosilanes and highly stereoselective allylation of aldehydes.
Kira M, et al.
Tetrahedron Letters, 30(9), 1099-1102 (1989)
Rate constants for the reactions of chlorine atoms with a series of unsaturated aldehydes and ketones at 298 K: structure and reactivity.
Wang W, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 4(10), 1824-1831 (2002)