132667
trans-2-Hexen-1-ol
96%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
96%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.438 (lit.)
bp
158-160 °C (lit.)
densidad
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]\C(CO)=C(\[H])CCC
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h4-5,7H,2-3,6H2,1H3/b5-4+
Clave InChI
ZCHHRLHTBGRGOT-SNAWJCMRSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
54 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?