482285
Rhodium(II) acetate dimer
99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Dirhodium tetraacetate, Tetrakis(acetato)dirhodium(II)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
cadena SMILES
CC(=O)O[Rh]OC(C)=O.CC(=O)O[Rh]OC(C)=O
InChI
1S/4C2H4O2.2Rh/c4*1-2(3)4;;/h4*1H3,(H,3,4);;/q;;;;2*+2/p-4
Clave InChI
SYBXSZMNKDOUCA-UHFFFAOYSA-J
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?