Merck
331309
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) nitrate tetrahydrate
99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Yttrium nitrate tetrahydrate, Yttrium trinitrate tetrahydrate, Yttrium(3+) tetrahydrate trinitronate
About This Item
Fórmula lineal:
Y(NO3)3 · 4H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
346.98
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo:
99.99% trace metals basis
Formulario:
powder and chunks
Nivel de calidad
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
powder and chunks
impurezas
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
densidad
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Y+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.4H2O.Y/c3*2-1(3)4;;;;;/h;;;4*1H2;/q3*-1;;;;;+3
Clave InChI
XRKAJAPEZSHSLG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Source of yttrium used to make yttrium-based surfactant mesophases which are promising as adsorbing agents as well as for optically functional species.
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mitsunori Yada et al.
Inorganic chemistry, 37(25), 6470-6475 (2001-10-24)
The layered and hexagonal yttrium-based surfactant mesophases templated by anionic surfactant (C(n)()H(2)(n)()(+1)OSO(3)(-) and C(n)()H(2)(n)()(+1)SO(3)(-)) assemblies were synthesized by the homogeneous precipitation method using urea. The layered mesophase is formed of a layered but curving or bending microstructure and transformed into
Artículos
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.