209147
Ytterbium(III) nitrate pentahydrate
99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Ytterbium trinitrate, Ytterbium(+3) trinitrate pentahydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
crystals and lumps
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: ytterbium
impurezas
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
cadena SMILES
O.O.O.O.O.[Yb+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.5H2O.Yb/c3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;5*1H2;/q3*-1;;;;;;+3
Clave InChI
XIOPWXFTXDPBEY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Er–Mn: Yb3Al5O12 (YbAG) nanocrystals by nonaqueous sol–gel method. Yb3+–Mn2+ dimer sensitization significantly enhances the green upconversion emissions.
- CaTiO3:Yb3+, Er3+ nanoparticles by coprecipitation method. These nanoparticles are used in the optical monitoring of mineralization and demineralization of bone scaffolds.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.