Merck
307580
Sigma-Aldrich
Isobutyl propionate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CO2CH2CH(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
130.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.397 (lit.)
bp
66 °C/60 mmHg (lit.)
mp
−71 °C (lit.)
densidad
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CCC(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-7(8)9-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
FZXRXKLUIMKDEL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
The decomposition of isobutyl propionate (IBP) and ester exchange of IBP with acetic acid was studied.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
78.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
26 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Catalysis by heteropoly compounds. XXII. Reactions of esters and esterification catalyzed by heteropolyacids in a homogeneous liquid-phase effects of the central atom of heteropolyanions having tungsten as the addenda atom.
J. Catal., 143(2), 437-448 (1993)