Merck
W217905
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-propanol
≥99%, FCC, FG
Sinónimos:
2-Methyl-1-propanol, Isobutanol, Isobutyl alcohol
Seleccione un Tamaño
W217905-SAMPLE-K
$41.800
2 KG
$108.000
8 KG
$161.000
20 KG
$307.000
$41.800
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W217905-SAMPLE-K
$41.800
2 KG
$108.000
8 KG
$161.000
20 KG
$307.000
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
74.12
Número de FEMA:
2179
Beilstein:
1730878
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
2.001
NACRES:
NA.21
$41.800
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
densidad de vapor
2.55 (vs air)
presión de vapor
8 mmHg ( 20 °C)
8.8 mmHg ( 0 °C)
Ensayo
≥99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
801 °F
lim. expl.
10.6 %
índice de refracción
n20/D 1.396 (lit.)
bp
108 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
densidad
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
ethereal; wine-like
cadena SMILES
CC(C)CO
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
Clave InChI
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Isobutyl alcohol is a water-soluble aliphatic alcohol that can be used as a flavoring agent.[1] It has been identified as one of the aroma/flavor compounds produced by Saccharomyces cerevisiae during the semi-aerobic fermentation of grapes to form wine.[2]
Aplicación
  • Volatiles from nutritional fungal symbiont influence the attraction of Anisandrus maiche (Coleoptera: Curculionidae) to ethanol-baited traps.: This investigation revealed that volatiles emitted by fungal symbionts impact the attraction of Anisandrus maiche to ethanol-baited traps. The study suggests potential applications in pest management strategies by utilizing isobutanol and other volatiles (Tobin et al., 2024).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
82.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
28 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1443-1444 (1997)
The effects of grape must fermentation conditions on volatile alcohols and esters formed by Saccharomyces cerevisiae
Mauricio JC, et al
Journal of the Science of Food and Agriculture, 75(2), 155-160 (1997)
Han Li et al.
Science (New York, N.Y.), 335(6076), 1596-1596 (2012-03-31)
One of the major challenges in using electrical energy is the efficiency in its storage. Current methods, such as chemical batteries, hydraulic pumping, and water splitting, suffer from low energy density or incompatibility with current transportation infrastructure. Here, we report
D Norbäck et al.
Occupational and environmental medicine, 52(6), 388-395 (1995-06-01)
As a part of the worldwide European Community respiratory health survey, possible relations between symptoms of asthma, building characteristics, and indoor concentration of volatile organic compounds (VOCs) in dwellings were studied. The study comprised 88 subjects, aged 20-45 years, from
Arul M Varman et al.
Applied and environmental microbiology, 79(3), 908-914 (2012-11-28)
Global warming and decreasing fossil fuel reserves have prompted great interest in the synthesis of advanced biofuels from renewable resources. In an effort to address these concerns, we performed metabolic engineering of the cyanobacterium Synechocystis sp. strain PCC 6803 to
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf