D131350
1,4-Dimethoxybenzene
ReagentPlus®, 99%
Sinónimos:
p-Methoxyanisole, Dimethylhydroquinone, Hydroquinone dimethyl ether, NSC 7483
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
4.8 (vs air)
presión de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
99%
Formulario
crystals
temp. de autoignición
1463 °F
bp
213 °C (lit.)
mp
54-56 °C (lit.)
densidad
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H10O2/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
OHBQPCCCRFSCAX-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
257.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
125 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?