306932
3,4-Hexanedione
95%
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.41 (lit.)
bp
131 °C (lit.)
density
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CCC(=O)C(=O)CC
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-5(7)6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
KVFQMAZOBTXCAZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
80.6 °F - closed cup
flash_point_c
27 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?