Merck
280070
Sigma-Aldrich
3,5-Heptanedione
97%
About This Item
Fórmula lineal:
H3CCH2COCH2COCH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
128.17
Beilstein:
635979
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.456 (lit.)
bp
175-177 °C/754 mmHg (lit.)
densidad
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
CCC(=O)CC(=O)CC
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-6(8)5-7(9)4-2/h3-5H2,1-2H3
Clave InChI
DGCTVLNZTFDPDJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
3,5-Heptanedione has been used in:
  • preparation of 3,5-diethylpyrazole hydrochloride[1]
  • enantioselective conjugate addition of 1,3-dicarbonyls to nitroolefins via nickel(II)-diamine catalysis[2]
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
135.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
57.2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
THE ANTIDIABETIC ACTIVITY OF 3,5-DIMETHYLPYRAZOLES.
J B WRIGHT et al.
Journal of medicinal chemistry, 7, 102-105 (1964-01-01)
David A Evans et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(37), 11583-11592 (2007-08-28)
Readily prepared Ni(II)-bis[(R,R)-N,N'-dibenzylcyclohexane-1,2-diamine]Br(2) was shown to catalyze the Michael addition of 1,3-dicarbonyl compounds to nitroalkenes at room temperature in good yields with high enantioselectivities. The two diamine ligands in this system each play a distinct role: one serves as a