Merck
295809
Sigma-Aldrich
1,4,10,13-Tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane
≥96%
Sinónimos:
1,10-Diaza-18-crown-6
Seleccione un Tamaño
1 G
$232.000
$232.000
Fecha estimada de envío10 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$232.000
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H26N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
262.35
Beilstein:
609764
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
$232.000
Fecha estimada de envío10 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥96%
Formulario
solid
mp
111-114 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadena SMILES
C1COCCOCCNCCOCCOCCN1
InChI
1S/C12H26N2O4/c1-5-15-9-10-17-7-3-14-4-8-18-12-11-16-6-2-13-1/h13-14H,1-12H2
Clave InChI
NLMDJJTUQPXZFG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1,4,10,13-Tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane is a crown ether, which can be used:
  • In the spectroscopic studies of its complex-forming reaction with iodine.[1]
  • To prepare the ligand 7,16-bis(5-t-butyl-2-hydroxybenzyl)-1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane.[2]
  • As a ligand in the study of zirconium facilitated hydrolysis of a dipeptide at neutral pH.[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Spectroscopic studies of the reaction of iodine with the mixed oxygen-nitrogen cyclic base 1, 4, 10, 13-tetraoxa-7, 16-diazacyclooctadecane
Nour E
Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy, 47(6), 743-747 (1991)
Tuning Zr (IV)-assisted peptide hydrolysis at near-neutral pH
Kassai M and Grant KB
Inorganic Chemistry Communications, 11(5), 521-525 (2008)
Syntheses and crystal structures of copper complexes of 7, 16-bis (5-t-butyl-2-hydroxybenzyl)-1, 4, 10, 13-tetraoxa-7, 16-diazacyclooctadecane
Ma S, et al.
Polyhedron, 22(25-26), 3249-3253 (2003)
L P Varga et al.
International journal of radiation biology, 66(4), 399-405 (1994-10-01)
To date, there has been no effective therapy to counter incorporated radionuclides of strontium. In an endeavour to solve this problem, we have synthesized and evaluated various N,N'-disubstituted derivatives of 1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diaza-cyclooctadecane(crypt and 2.2) for their ability to mobilize 85Sr2+. These
Fran Supek et al.
European journal of medicinal chemistry, 46(8), 3444-3454 (2011-06-02)
18-crown-6 ethers are known to exert their biological activity by transporting K(+) ions across cell membranes. Using non-linear Support Vector Machines regression, we searched for structural features that influence antiproliferative activity in a diverse set of 19 known oxa-, monoaza-