Merck
06913
Sigma-Aldrich
4′-Aminobenzo-18-crown-6
technical
Sinónimos:
(Benzo-18-crown-6)-4′-ylamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H25NO6
Número de CAS:
Peso molecular:
327.37
Beilstein:
5296463
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical
Nivel de calidad
impurezas
≤10% water
grupo funcional
ether
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Nc1ccc2OCCOCCOCCOCCOCCOc2c1
InChI
1S/C16H25NO6/c17-14-1-2-15-16(13-14)23-12-10-21-8-6-19-4-3-18-5-7-20-9-11-22-15/h1-2,13H,3-12,17H2
Clave InChI
PZXYILUXRGTFGD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4′-Aminobenzo-18-crown-6 is a cyclic compound. It is widely used as an ionophore. It coordinates with metal ions more readily than other ligands because of its planar oxygen atoms which provide a strong negative potential barrier.
Aplicación
4′-Aminobenzo-18-crown-6 can be easily functionalized with magnetic nanoparticles and used as a solid-phase extraction adsorbent for the determination of Pb2+. It can also be used as a metal complexing agent to prepare a variety of molecular complexes.
Otras notas
Derivative of 18-crown-6 which can be derivatized by alkylation or acylation
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
E. Ozeki et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1353-1353 (1988)
S. Shinkai et al.
Journal of the American Chemical Society, 109, 4458-4458 (1987)
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 61, 4385-4385 (1988)
R. Ungaro et al.
Journal of the American Chemical Society, 98, 5198-5198 (1976)