Merck
8.10953
Kryptofix® 22
for synthesis
Sinónimos:
Kryptofix® 22, 1,7,10,16-Tetraoxa-4,13-diazacyclooctadecane
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H26N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
262.35
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
245-965-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
99%
form
powder
potency
3400 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
core: cryptand
mp
112-115 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H2]1CCOCCOCC[N+H2]CCOCCOCC1
InChI
1S/C12H26N2O4/c1-5-15-9-10-17-7-3-14-4-8-18-12-11-16-6-2-13-1/h13-14H,1-12H2/p+2
InChI key
NLMDJJTUQPXZFG-UHFFFAOYSA-P
Application
Kryptofix® 22 for synthesis. CAS 23978-55-4, molar mass 262.35 g/mol.
Analysis Note
Purity (GC): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 112 - 115
Legal Information
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c