Merck
293598
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-sulfamoylbenzoic acid
98%
Sinónimos:
3-(Aminosulfonyl)-4-chlorobenzoic acid, 3-Sulfamoyl-4-chlorobenzoic acid, 3-Sulfamyl-4-chlorobenzoic acid, 4-Chloro-3-(aminosulfonyl)benzoic acid, 4-Chloro-5-sulfamoylbenzoic acid
Seleccione un Tamaño
1 G
$42.000
5 G
$142.000
$42.000
Fecha estimada de envío12 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$42.000
5 G
$142.000
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(SO2NH2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
235.64
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
$42.000
Fecha estimada de envío12 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
256-258 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
cadena SMILES
NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Cl)C(O)=O
InChI
1S/C7H6ClNO4S/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)14(9,12)13/h1-3H,(H,10,11)(H2,9,12,13)
Clave InChI
FHQAWINGVCDTTG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
4-Chloro-3-sulfamoylbenzoic acid is the major metabolite of tripamide (N-(4-aza-endo-tricyclo[5.2.1.0(2,6))]-decan-4-yl)-4-chloro-3-sulfamoylbenzamide), new antihypertensive agent[1]. It is present as impurity in clopamide tablets and has been quantitated by chromatographic-densitometric method[2].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
T Horie et al.
Japanese journal of pharmacology, 32(6), 1041-1049 (1982-12-01)
The metabolic fate of a new antihypertensive agent, tripamide (N-(4-aza-endo-tricyclo[5.2.1.0(2,6))]-decan-4-yl)-4-chloro-3-sulfamoylbenzamide), in rats and rabbits was studied using its 14C-labeled compound. The blood level of radioactivity in both species reached the maximum at 1 hr after oral administration, indicating the rapid
Chromatographic-densitometric Method for Determination of Clopamide and 4-chlorobenzoic, and 4-chloro-3-sulfamoylbenzoic Acids in Tablets.
Hubicka U, et al.
Current Pharmaceutical Analysis, 5(4), 408-415 (2009)