207918
Europium(III) nitrate pentahydrate
99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Europium trinitrate hydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
crystals and lumps
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: europium
impurezas
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
cadena SMILES
O.O.O.O.O.[Eu+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Eu.3NO3.5H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;/h;;;;5*1H2/q+3;3*-1;;;;;
Clave InChI
BBGDGFQCQRFYCP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- As a precursor to synthesize Y2O3:Eu3+ thin-film phosphors by sol-gel method for display applications.
- As a dopant to prepare crystalline nanophosphors. These are suitable for bioimaging as they are hydrophilic in nature and white light-emitting diodes.
- To fabricate dye-sensitized solar cells with enhanced light-harvesting efficiency.
- As a dopant to prepare various metal oxide nanoparticles, for example, ZnO nanoparticles for photocatalytic application.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.