64275
Methanesulfonamide
≥97.0% (CHN)
Sinónimos:
Mesylamide, Methanesulfonic amide, Methanesulphonamide
About This Item
Fórmula lineal:
CH3SO2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
95.12
Beilstein:
1740835
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
≥97.0% (CHN)
Formulario
solid
mp
85-89 °C (lit.)
cadena SMILES
CS(N)(=O)=O
InChI
1S/CH5NO2S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H2,2,3,4)
Clave InChI
HNQIVZYLYMDVSB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Methanesulfonamide is used in the synthesis of important organic reagents such as N-(2-methylthio-1-p-toluenesufonyl)methanesulfonamide and tert-butyl ((2-(trimethylsilyl)ethyl)sulfonyl)carbamate.
- It can be used as a source of nitrogen in the conversion of carboxylic acids to corresponding nitriles.
- It is widely used as a reagent in the synthesis of medicinally important compounds such as derivatives of indole-N-acetamide, methanesulfonamide pyrimidine-substituted 3,5-dihydroxy-6-heptenoates and repertaxin.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Synthesis and biological activity of methanesulfonamide pyrimidine-and N-methanesulfonyl pyrrole-substituted 3, 5-dihydroxy-6-heptenoates, a novel series of HMG-CoA reductase inhibitors.
Watanabe M, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 5(2), 437-444 (1997)
2-Arylpropionic CXC chemokine receptor 1 (CXCR1) ligands as novel noncompetitive CXCL8 inhibitors.
Allegretti M, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 48(13), 4312-4331 (2005)
Methanesulfonamide.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2007)
Development and preliminary optimization of indole-N-acetamide inhibitors of hepatitis C virus NS5B polymerase.
Harper S, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 48(5), 1314-1317 (2005)
A Convenient Synthesis of Chloronitrobenzonitrile Isomers and Homologs.
Grivsky E M
Bull. Soc. Chim. Belg., 80(3?4), 245-252 (1971)