Merck
268925
Sigma-Aldrich
Butyl ethyl ether
99%
Sinónimos:
1-Ethoxybutane, Ethyl butyl ether, Ethyl n-butyl ether, n-Butyl ethyl ether
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)3OC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
102.17
Beilstein:
1731323
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
presión de vapor
52 mmHg ( 25 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.382 (lit.)
bp
91-92 °C (lit.)
mp
−124 °C (lit.)
densidad
0.75 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadena SMILES
CCCCOCC
InChI
1S/C6H14O/c1-3-5-6-7-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
PZHIWRCQKBBTOW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
tert-Butyl ethyl ether was used in the determination of acetyl groups in proteins and peptides.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
30.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-1 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Microenzymic method for the quantitative analysis of acetyl groups in proteins and peptides.
L D Stegink
Analytical biochemistry, 20(3), 502-516 (1967-09-01)