235377
Butyl methyl ether
99%
Sinónimos:
α-Methoxybutane, 1-Methoxybutane, Methyl butyl ether, Methyl n-butyl ether, n-Butyl methyl ether
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
139 mmHg ( 25 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.374 (lit.)
bp
70-71 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
densidad
0.744 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadena SMILES
CCCCOC
InChI
1S/C5H12O/c1-3-4-5-6-2/h3-5H2,1-2H3
Clave InChI
CXBDYQVECUFKRK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
14.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-10 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?