111333
Dipropyl ether
≥99%
Sinónimos:
Propyl ether
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
55 mmHg ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99%
índice de refracción
n20/D 1.380 (lit.)
bp
88-90 °C (lit.)
mp
−123 °C (lit.)
solubilidad
H2O: slightly soluble
alcohols: soluble
diethyl ether: soluble
densidad
0.736 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadena SMILES
CCCOCCC
InChI
1S/C6H14O/c1-3-5-7-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
POLCUAVZOMRGSN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-18.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-28 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?