253898
tert-Butyl ethyl ether
99%
Sinónimos:
2-Ethoxy-2-methylpropane, Ethyl tert-butyl ether, Ethyl tert-butyl oxide
Productos recomendados
presión de vapor
155 mmHg ( 25 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.375 (lit.)
bp
72-73 °C (lit.)
mp
−97 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble 1.2 g/100g at 20 °C(lit.)
densidad
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadena SMILES
CCOC(C)(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5-7-6(2,3)4/h5H2,1-4H3
Clave InChI
NUMQCACRALPSHD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-2.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-19 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?