Merck
249475
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
97%
Sinónimos:
α,α,α-Trifluoro-p-toluoyl chloride
About This Item
Fórmula lineal:
CF3C6H4COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
208.56
Beilstein:
391282
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.476 (lit.)
bp
188-190 °C (lit.)
78-79 °C/16 mmHg (lit.)
densidad
1.404 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
fluoro
cadena SMILES
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H4ClF3O/c9-7(13)5-1-3-6(4-2-5)8(10,11)12/h1-4H
Clave InChI
OXZYBOLWRXENKT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride undergoes microwave-promoted Suzuki-type coupling reaction with phenylboronic acid to yield 4-(trifluoromethyl)benzophenone.
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
78 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Microwave-promoted cross-coupling of acid chlorides with arylboronic acids: a convenient method for preparing aromatic ketones.
Polackova V, et al.
Tetrahedron, 62(50), 11675-11678 (2006)
Risa Iima et al.
AAPS PharmSciTech, 19(6), 2679-2686 (2018-06-27)
We developed carriers of a 19F magnetic resonance imaging (19F MRI) agent, capable of responding to the temperature difference for cancer diagnosis. The carriers were based on high melting point (mp) neutral lipids, namely, tripalmitin (TPT) and tristearin (TSR) and