270784
4-(Chloromethyl)benzoyl chloride
97%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
bp
126-128 °C/6 mmHg (lit.)
mp
30-32 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
chloro
cadena SMILES
ClCc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H6Cl2O/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,5H2
Clave InChI
RCOVTJVRTZGSBP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
93 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)