119946
4-Fluorobenzoyl chloride
98%
Sinónimos:
4-Fluorobenzoic acid chloride, p-Fluorobenzoyl chloride
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.532 (lit.)
bp
82 °C/20 mmHg (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
densidad
1.342 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
fluoro
cadena SMILES
Fc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClFO/c8-7(10)5-1-3-6(9)4-2-5/h1-4H
Clave InChI
CZKLEJHVLCMVQR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
82 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Friedel-Crafts acylation with Lewis acid catalysts forms monoacylated products via electrophilic aromatic substitution of arenes.