112208
4-Nitrobenzoyl chloride
98%
Sinónimos:
p-Nitrobenzoyl chloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
bp
202-205 °C/105 mmHg (lit.)
mp
71-74 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
nitro
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClNO3/c8-7(10)5-1-3-6(4-2-5)9(11)12/h1-4H
Clave InChI
SKDHHIUENRGTHK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
<li><strong>Automated Synthesis of [11C]PiB:</strong> 4-Nitrobenzoyl chloride is utilized in the automated synthesis of [11C]PiB, a radiopharmaceutical for PET imaging of amyloid, highlighting its role in enhancing neuroimaging techniques (Singh et al., 2024).</li>
</ul>
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
102 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?