Merck
247014
Sigma-Aldrich
Boron trichloride methyl sulfide complex
99%
Sinónimos:
Dimethyl sulfide-trichloroborane, Trichloroborane-methyl sulfide
Seleccione un Tamaño
25 G
$210.900
100 G
$584.200
$210.900
Fecha estimada de envío09 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
$210.900
100 G
$584.200
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2S · BCl3
Número de CAS:
Peso molecular:
179.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
$210.900
Fecha estimada de envío09 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
mp
88-90 °C (lit.)
grupo funcional
thioether
cadena SMILES
CSC.ClB(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6BCl3S/c1-7(2)3(4,5)6/h1-2H3
Clave InChI
YNDYUDLLOGOQNW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Boron trichloride in convenient solid form.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)