Merck
241946
Sigma-Aldrich
1-Iodopentane
98%
Sinónimos:
n-Amyl iodide, Pentyl iodide
Seleccione un Tamaño
25 G
$38.200
$38.200
Fecha estimada de envío10 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
$38.200
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)4I
Número de CAS:
Peso molecular:
198.05
Beilstein:
1730982
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
$38.200
Fecha estimada de envío10 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
contiene
copper as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.495 (lit.)
bp
154-155 °C (lit.)
densidad
1.517 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
iodo
cadena SMILES
CCCCCI
InChI
1S/C5H11I/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3
Clave InChI
BLXSFCHWMBESKV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1-Iodopentane (pentyl iodide) was used in the preparation of 1-pentyl radical by shock heating process[1].
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
109.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
43 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Iftikhar A Awan et al.
The journal of physical chemistry. A, 116(11), 2895-2910 (2012-02-24)
The decomposition and intramolecular H-transfer isomerization reactions of the 1-pentyl radical have been studied at temperatures of 880 to 1055 K and pressures of 80 to 680 kPa using the single pulse shock tube technique and additionally investigated with quantum