Merck
238090
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-iodobenzene
98%
Sinónimos:
4-Bromo-1-iodobenzene, 4-Bromoiodobenzene, 4-Iodo-1-bromobenzene, 4-Iodophenyl bromide, p-Bromophenyl iodide, p-Iodobromobenzene
Seleccione un Tamaño
5 G
$32.500
25 G
$109.000
$32.500
Fecha estimada de envío26 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
$32.500
25 G
$109.000
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H4I
Número de CAS:
Peso molecular:
282.90
Beilstein:
1904545
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
$32.500
Fecha estimada de envío26 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
bp
120-122 °C/14 mmHg (lit.)
mp
89-91 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
iodo
cadena SMILES
Brc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C6H4BrI/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
Clave InChI
UCCUXODGPMAHRL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Vapour pressure as a function of temperature for 1-bromo-4-iodobenzene has been studied using a diaphragm manometer and torsion mass-loss effusion[1].
Aplicación
1-Bromo-4-iodobenzene has been employed:
  • as reagent for in situ desilylation and coupling of silylated alkynes[2]
  • as starting reagent in the total syntheses of ent-conduramine A and ent-7-deoxypancratistatin (alkaloids)[3]
  • as substrate in copper-free Sonogashira coupling in aqueous acetone[4]
  • in synthesis of β,β,dibromostyrenes[5]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Representation and assessment of vapour pressure data; a novel approach applied to crystalline 1-bromo-4-chlorobenzene, 1-chloro-4-iodobenzene, and 1-bromo-4-iodobenzene.
Oonk HAJ, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 30(7), 897-907 (1998)
Synlett, 1843-1843 (2007)
Synlett, 2061-2061 (2007)
Total syntheses of ent-conduramine A and ent -7-deoxypancratistatin.
Akgun H and Hudlicky T.
Tetrahedron Letters, 40(16), 3081-3084 (1999)
Rapid bi-directional synthesis of oligo (1, 4-phenylene ethynylene) s.
Huang S and Tour JM.
Tetrahedron Letters, 40(17), 3447-3450 (1999)