201146
Lithium hexafluorophosphate
98%
Sinónimos:
Lithium phosphorus fluoride
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Ensayo
98%
Formulario
powder
mp
200 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
H2O: slightly soluble(lit.)
densidad
1.5 g/mL (lit.)
cadena SMILES
[Li+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
Clave InChI
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Características y beneficios
- It can form suitable SEI membranes in electrodes, especially in the cathode
- It can implement passivation for anode current collectors to prevent their dissolution
- Wide windows of electrical stability
- Excellent solubility and high conductivity in various solvents
- Environment-friendly
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Bone,Teeth
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.