Merck
E26258
Ethylene carbonate
98%
Sinónimos:
1,3-Dioxolan-2-one
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(CH2)2CO3
Número CAS:
Peso molecular:
88.06
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-510-0
Beilstein/REAXYS Number:
106249
MDL number:
Assay:
98%
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor density
3.04 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.02 mmHg ( 36.4 °C)
assay
98%
bp
243-244 °C/740 mmHg (lit.)
mp
35-38 °C (lit.)
density
1.321 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carbonate
SMILES string
O=C1OCCO1
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2
InChI key
KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethylene carbonate has been used:
  • In the synthesis of aliphatic polyurethanes using diamines and diols.
  • As a precursor for ring-opening polymerization using KOH as initiator.
  • As a reactant in the preparation of dimethyl carbonate, glycerol carbonate by transesterification reaction.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylene carbonate
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Órganos diana
Kidney
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
289.4 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
143 °C - closed cup
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)