Merck
713457
Sigma-Aldrich
(Iodomethyl)cyclopropane
≥95.0% (GC)
Sinónimos:
Cyclopropylmethyl iodide
About This Item
Fórmula lineal:
C3H5CH2I
Número de CAS:
Peso molecular:
182.00
Beilstein:
1900420
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥95.0% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.542
grupo funcional
iodo
cadena SMILES
ICC1CC1
InChI
1S/C4H7I/c5-3-4-1-2-4/h4H,1-3H2
Clave InChI
JHKJQWFHNIOUKY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)