133299
Benzyl isocyanide
98%
Sinónimos:
(Isocyanomethyl)benzene, Benzyl isonitrile
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.521 (lit.)
bp
105-106 °C/75 mmHg (lit.)
densidad
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
isonitrile
phenyl
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[C-]#[N+]Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H7N/c1-9-7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2
Clave InChI
RIWNFZUWWRVGEU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
79 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?