141712
trans-1,2-Cyclohexanediol
98%
Sinónimos:
1,2-trans -Cyclohexanediol, 1,2-trans -Dihydroxycyclohexane, trans -2-Hydroxycyclohexanol
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
form
solid
mp
101-104 °C (lit.)
SMILES string
O[C@@H]1CCCC[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-8H,1-4H2/t5-,6-/m1/s1
InChI key
PFURGBBHAOXLIO-PHDIDXHHSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Los clientes también vieron
Chromatograms
suitable for GCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.