Merck
8.20366
trans-1,2-Cyclohexanediol
for synthesis
Sinónimos:
trans-1,2-Cyclohexanediol
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H10-1,2-(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
116.16
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
215-956-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
4 hPa ( 110 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
powder
autoignition temp.
360 °C
bp
231-233 °C
mp
100-103 °C (External MSDS)
transition temp
flash point 134 °C (External MSDS)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H](CCCC1)O
InChI
1S/C6H12O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-8H,1-4H2/t5-,6-/m1/s1
InChI key
PFURGBBHAOXLIO-PHDIDXHHSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 100 °C
Melting range (upper value): ≤ 104 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under trans-1,2-Cyclohexanediol
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c