128376
4-Fluorobenzaldehyde
98%
Sinónimos:
p-Fluorobenzaldehyde
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.521 (lit.)
bp
181 °C/758 mmHg (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
densidad
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
fluoro
cadena SMILES
[H]C(=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H5FO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
Clave InChI
UOQXIWFBQSVDPP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
56 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)