316911
4-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde
97%
About This Item
Fórmula lineal:
HOC6H3(CH3)CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
136.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
mp
118-120 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
Cc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O2/c1-6-4-7(5-9)2-3-8(6)10/h2-5,10H,1H3
Clave InChI
BAKYASSDAXQKKY-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?