132306
Zinc acetylacetonate hydrate
Sinónimos:
Bis(2,4-pentanedionato)zinc, Zn(acac)2
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
Nivel de calidad
composición
Zn, 23-26% EDTA titration
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
mp
135-138 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]O[H].CC(=O)\C=C(\C)O[Zn]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.H2O.Zn/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3,6H,1-2H3;1H2;/q;;;+2/p-2/b2*4-3-;;
Clave InChI
KUJHAYOLESEVSA-SUKNRPLKSA-L
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications