514365
Copper(II) acetylacetonate
≥99.9% trace metals basis
Sinónimos:
2,4-Pentanedione copper(II) derivative, Bis(2,4-pentanedionato)copper(II), Cu(acac)2, Cupric acetylacetonate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.9% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: copper
mp
284-288 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)\C=C(\C)O[Cu]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Cu/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
Clave InChI
QYJPSWYYEKYVEJ-FDGPNNRMSA-L
Descripción general
Aplicación
- A precursor for atomic layer deposition of copper oxide for all-oxide photovoltaics.
- A catalyst for the aziridination of styrene.
- A catalyst for Huisgen-Click reaction to synthesize 1,2,3-triazoles.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Copper metal deposition processes are an essential tool for depositing interconnects used in microelectronic applications, giving group 11 (coinage metals: Copper, Silver, and Gold) an important place in atomic layer deposition (ALD) process development.
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.